Learn More
(R)-2-Metil-CBS-oxazaborolidina, solución de 1 M en tolueno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373596 25 mL 25 ml
11353596 1 mL 1 ml
11363596 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14582.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112022-83-0 | C18H20BNO | 277.17 g/mol
(R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine is used in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2 symmetrical ferrocenyl diols, and propargyl alcohols. It is also used in a desymmetrizing reduction leading to (S)-4-hydroxycyclohexenone. It is useful in the production of stereospecific motifs such as α-hydroxy acids, α-amino acids, symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-2-metil-CBS-oxazaborolidina se utiliza en la reducción asimétrica de cetonas proquirales. Otras aplicaciones incluyen la síntesis enantioselectiva de α-hidroxiácidos, α-aminoácidos, dioles ferrocenílicos simétricos C2 y alcoholes propargílicos. También se utiliza en una reducción de desimetrizante que conduce a (S)-4-hidroxiciclohexenona. Es útil en la producción de motivos estereosespecíficos como α-hidroxiácidos, α-aminoácidos, dioles ferrocenílicos simétricos y alcoholes propargílicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en gas inerte. Es sensible a la humedad y al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112022-83-0
Fórmula molecular C18H20BNO
Peso molecular (g/mol) 277.17
Número MDL MFCD00078440
Clave InChI VMKAFJQFKBASMU-QGZVFWFLSA-N
Sinónimo r-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-methyl oxazaborolidine, r-+-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, r-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, r-1-methyl-3,3-diphenylhexahydropyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, r-me-cbs catalyst, r-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, r-me cbs, r-tetrahydro-1-methyl-3,3-diphenyl-1h,3h-pyrrolo 1,2-c 1,3,2 oxazaborole, corey's catalyst
PubChem CID 9838490
Nombre IUPAC (3aR)-1-metil-3,3-difenil-3a,4,5,6-tetrahidropirrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborol
SMILES [H][C@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Densidad 0.925
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Cantidad 25 mL
Número UN UN1993
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. 1 M en tolueno