Código de producto. 10670893
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
unitSize
10670893
100 mg
Frasco de vidrio
100 miligramos
10038981
500 mg
Frasco de vidrio
500 miligramos
10094703
2.5 g
Frasco de vidrio
2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10670893
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
370671000
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
CAS
155806-35-2
Fórmula molecular
C38H50FeOP2
Peso molecular (g/mol)
640.61
Número MDL
MFCD00800284
Clave InChI
YOYYLEHTACDQJL-BHACGSQPNA-N
Sinónimo
2r-1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino ferrocene, r,s-josiphos, r-s-ppf-p cy 2, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, r---1-s-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, r-1-sp-2-diphenylphosphino ferrocenyl ethyldicyclohexylphosphine, ferrocene, 1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r, ferrocene,1-1r-1-dicyclohexylphosphino ethyl-2-diphenylphosphino-, 2r
PubChem CID
10984818
Nombre IUPAC
ciclopentano; diciclohexil-[(1R)-1-(2-difenilfosfanilciclopentil)etil]fosfano; hierro
SMILES
[Fe].CCO.c1cccc1.C[C@@H](P(C1CCCCC1)C1CCCCC1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
(R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
Nombre de nota
98%
% mín. CAS
97.5
% máx. CAS
100.0
Color
Blanco
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
97% min. (HPLC)
Envase
Frasco de vidrio
Cantidad
100 mg
Condición de rotación específica
- 350.00 (20.00°C c=0.4,CHCl3)
Rotación específica
− 350.00
Formula Weight (peso de la fórmula)
640.61
Porcentaje de pureza
97+%
Forma física
Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .