Learn More
(R)-1-[alfa-(4-Clorofenil)bencil]piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460559 5 g 5 g
15478476 250 mg 250 miligramos
15450559 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460559 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63722.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 300543-56-0 | Molecular Formula: C17H19ClN2 | Molecular Weight: 286.803 g/mol
(R)-1-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine intermediate in the production of (R)-Cetirizine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (R)-1-[alfa-(4-clorofenil)bencil]piperazina es un intermedio en la producción de (R)-cetirizina.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, metanol y diclorometano. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300543-56-0
Fórmula molecular C17H19ClN2
Peso molecular (g/mol) 286.803
Número MDL MFCD11519277
Clave InChI UZKBSZSTDQSMDR-QGZVFWFLSA-N
Sinónimo r-1-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, r---1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, norchlorcyclizine,-, unii-890a9g29pg, r-1-4-chlorophenyl phenylmethyl piperazine, r-1-p-chlorobenzhydryl piperazine, 1-r-4-chlorophenyl phenyl methyl piperazine, piperazine, 1-r-4-chlorophenyl phenylmethyl, 1-r-4-chlorophenyl-phenylmethyl piperazine
PubChem CID 668697
Nombre IUPAC 1-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina
SMILES C1CN(CCN1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-[alpha-(4-Chlorophenyl)benzyl]piperazine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol,and dichloromethane. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.8
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido