Learn More
(R)-(+)-1-(4-Fluorofenil)etilamina, ChiPros 99 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
La (R)-(+)-1-(4-fluorofenil)etilamina se utiliza como intermedio farmacéutico y como químico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (1,5 E-3 g/l) (25 °C).
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine |
| Punto de fusión | -30°C |
| Punto de ebullición | 76°C (22 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 68°C (154°F) |
| Notas del porcentaje del ensayo | ee 98% |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 8614058 |
| Rotación óptica | +33° (Neat) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.17 |
| Mostrar más |