Learn More
(R)-(+)-1-(4-Fluorofenil)etilamina, ChiPros 99 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 11349665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349665 5 g 5 g
11359665 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19120.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La (R)-(+)-1-(4-fluorofenil)etilamina se utiliza como intermedio farmacéutico y como químico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (1,5 E-3 g/l) (25 °C).
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374898-01-8
Fórmula molecular C8H10FN
Peso molecular (g/mol) 139.173
Número MDL MFCD03093090
Clave InChI QGCLEUGNYRXBMZ-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-1-4-fluorophenyl ethanamine, r-1-4-fluorophenyl-ethylamine, r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, 1r-+-1-4-fluorophenyl ethylamine, pubchem15219, 1r-1-4-fluorophenyl ethylamine, r-1-4-fluoro-phenyl ethylamine, 4-fluoro-alpha-r-methylbenzylamine
PubChem CID 6950187
Nombre IUPAC (1R)-1-(4-fluorofenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.03
Punto de ebullición 76°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Índice de refracción 1.502
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 8614058
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water (1.5E-3g/L) (25°C).
Rotación óptica +33° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 99%