Learn More
(R)-1-[(4-Clorofenil)fenilmetilpiperazina, TRC
Código de producto. 30136282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136282 25 mg 25 miligramos
30135245 50 mg 50 miligramos
30007148 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37957425MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300543-56-0
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 286.799
Sinónimo Piperazine, 1-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, (-)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (R)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine, N-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine
Nombre IUPAC 1-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina
SMILES Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCNCC2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.124
Porcentaje de pureza >95%