Learn More
(R)-1-[(4-Clorofenil)fenilmetilpiperazina, TRC
Produktkod. 30135245
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad Förpackningsstorlek
30135245 50 mg 50 miligramos
30136282 25 mg 25 miligramos
30007148 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135245 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC37957450MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 300543-56-0
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2
Peso molecular (g/mol) 286.799
Sinónimo Piperazine, 1-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, (-)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (R)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine, 1-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine, N-[(R)-α-(4-Chlorophenylbenzyl]piperazine
Nombre IUPAC 1-[(R)-(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina
SMILES Clc1ccc(cc1)[C@H](N2CCNCC2)c3ccccc3
Specifikationer
Nombre del producto químico o material (R)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.124
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.