Learn More
Eje para agitador de vidrio Quickfit™
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Extremo inferior con rosca interna para aceptar la elección de cabezales de agitador
- La sección superior del eje está rectificada para adaptarse a la elección de cojinetes del agitador
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | SVL cabezales agitadores y cojinetes agitadores |
| Longitud (métrico) | 490 mm |
| Cantidad | 1 Paq. |
| Tipo | Varilla de agitación |