Learn More
Thermo Scientific™ Kits de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662
Código de producto. 17379842 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de muestra:
Frutas y verduras altamente pigmentadas
Frutas y verduras con grasas y ceras
Frutas y verduras generales
Frutas y verduras pigmentadas
Tamaño del tubo:
2 mL
15 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de muestra Tamaño del tubo Tamaño de la unidad
17379842 Frutas y verduras altamente pigmentadas 15 mL paquete de 50
17309842 Frutas y verduras con grasas y ceras 15 mL paquete de 50
17339852 Frutas y verduras pigmentadas 15 mL paquete de 50
17379852 Frutas y verduras con grasas y ceras 2 mL paquete de 100
17399852 Frutas y verduras generales 2 mL paquete de 100
17309862 Frutas y verduras altamente pigmentadas 2 mL paquete de 100
17339862 Frutas y verduras pigmentadas 2 mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 17379842 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor S215HPENKIT
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 para analizar matrices de muestras complejas en busca de residuos, toxinas y otros contaminantes.
Utilice los kits de limpieza Thermo Scientific™ QuEChERS para preparar matrices de muestras complejas como frutas y verduras para el análisis de LC-MS o GC-MS de residuos de pesticidas, residuos de medicamentos veterinarios y toxinas utilizando el método EN 15662. Nuestros kits QuEChERS (rápidos, sencillos, baratos, eficaces, resistentes y seguros) contienen sales preenvasadas y pesadas, absorbentes y tampones diseñados para agilizar el flujo de trabajo, ofrecer excelentes recuperaciones para una amplia variedad de analitos, minimizar las posibilidades de error, ahorrar tiempo y dinero y ofrecer resultados reproducibles de alta calidad.
Los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 hacen que la preparación de muestras sea directa y eficaz, lo que le permite realizar extracciones con confianza y analizar muestras de frutas y verduras en busca de residuos de pesticidas y otros contaminantes.
Los kits de limpieza están disponibles en formatos de tubos de 2 mL y 15 mL precargados para las siguientes matrices: frutas y verduras generales, frutas y verduras pigmentadas, frutas y verduras altamente pigmentadas y frutas y verduras que contienen grasas y ceras.
¿Cuál es el objetivo de los productos químicos utilizados en el método EN 15662?
  • Acetonitrilo: se utiliza para realizar una extracción monofásica en una muestra.
  • MgSO4 anhidro: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo; elimina el agua restante de la muestra.
  • NaCl: induce la separación de fase entre el contenido de agua en la muestra y la capa de acetonitrilo; elimina el agua residual de la muestra.
  • Citrato de trisodio: tampona la muestra para estabilizar el pH.
  • Citrato de disodio sesquihidrato: tampona la muestra para estabilizar el pH.
  • PSA: amina secundaria primaria, utilizada para extraer componentes de matriz polar, coextractivos cítricos y ácidos grasos libres de la muestra.
  • C18: elimina las grasas, los esteroles y otras interferencias no polares de la muestra.
  • GCB: negro de carbono grafitizado, elimina el pigmento (no se recomienda su uso con pesticidas planares).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662; 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 45 mg de GCB precargados en tubos de 15 mL; 50/paq.
Tipo Kit de limpieza QuEChERS
Incluye Sales en tubos precargados
Método Preparación de muestras QuEChERS para el método EN 15662
Salt Composition 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 45 mg de GCB
Tipo de muestra Frutas y verduras altamente pigmentadas
Tamaño del tubo 15 mL