Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de tiras reactivas de cinc Quantofix™
Código de producto. 10411591 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Indicador de color:
De naranja a rojo
Tamaño de la unidad:
81 GR
Código de producto. Indicador de color unitSize
10411591 De naranja a rojo 81 GR
1 options
Código de producto. 10411591 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 91310
Permite la determinación rápida y sencilla de cinc en soluciones. Los kits de tiras reactivas de cinc Macherey Nagel™ Quantofix™ se suministran precalibrados y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
  • Rápidos: la mayoría de las pruebas se pueden realizar en un intervalo de 10 a 120 segundos
  • Excelentes para comprobar baños de chapado en la industria del chapado de metales
  • Precisos: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
  • Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Indicador de color De naranja a rojo
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Determinación de zinc
Graduaciones 0, 2, 5, 10, 25, 50, 100 mg/l Zn
Cantidad 100/paq.
Requisitos de almacenamiento 30 °C
Tiempo de prueba 2 min
Tipo Tiras de prueba semicualitativas
compliance-icons
Nombre del producto
  • QUANTOFIX Zinc
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution