Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras reactivas semicuantitativas de peróxido 25 Quantofix™
Código de producto. 10528482 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Indicador de color:
De blanco a azul
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Indicador de color Tamaño de la unidad
10528482 De blanco a azul 100 PCS
1 options
Código de producto. 10528482 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 91319
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para probar niveles bajos de peróxido en soluciones.  Las tiras reactivas semicuantitativas de peróxido 25 Macherey Nagel™ Quantofix™ utilizan un sencillo procedimiento de inmersión y lectura para proporcionar resultados fiables en 15 segundos.
Ideal para probar niveles bajos de peróxido en soluciones. Las tiras reactivas semicuantitativas de peróxido 25 Macherey Nagel™ Quantofix™ utilizan un sencillo procedimiento de inmersión y lectura para proporcionar resultados fiables en 15 segundos.
  • Rápidas: la mayoría de las pruebas se pueden realizar en un intervalo de 10 a 120 segundos
  • Prácticas: kits listos para utilizar, precalibrados y con todo el equipo y los reactivos necesarios
  • Precisas: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
  • Vida útil: 2. 5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Indicador de color De blanco a azul
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Determinación de peróxido 25
Graduaciones 0, 0,5, 2, 5, 10, 25 mg/l H2O2
Cantidad 100/paq.
Requisitos de almacenamiento 30 °C
Tiempo de prueba 15 s
Tipo Tiras de prueba semicualitativas