Description
Permite la determinación rápida y sencilla de nitrito en soluciones. Los kits de tiras reactivas de nitrito Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
- Listos para su uso
- Rápidos: proporcionan resultados fiables en un minuto
- Excelentes para comprobar los lubricantes de refrigeración y para acuicultura/piscicultura
- Precisos: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
- Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Specifications
Specifications
| Indicador de color | De amarillo a rojo |
| Formato | Tira |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de nitrito |
| Graduaciones | 0, 1, 5 ,10, 20, 40, 80 mg/l NO 2 - |
| Cantidad | 100/paq. |
| Requisitos de almacenamiento | 30 °C |
| Tiempo de prueba | 1 min |
| Tipo | Tiras de prueba semicualitativas |