Descripción
Allows for the quick and easy determination of nickel in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nickel Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
- Listo para su uso
- Rápidos: proporcionan resultados fiables en cuestión de 30 segundos
- Excelente para su uso en procesos de chapado de metales y soluciones de galvanización
- Precisos: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
- Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | De blanco a rojo intenso |
| Formato | Tira |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de níquel |
| Graduaciones | 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 mg/l Ni2+ |
| Cantidad | 100/paq. |
| Requisitos de almacenamiento | 30 °C |
| Tiempo de prueba | 30 s |
| Tipo | Tiras de prueba semicualitativas |