Descripción
- Listos para su uso
- Rápidos: proporcionan resultados fiables en un minuto
- Excelente para comprobar el refrigerante y el agua de suministro de la caldera
- Precisos: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
- Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Indicador de color | Blanco a verde |
| Formato | Tira |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de molibdeno |
| Graduaciones | 0, 5, 20, 50, 100, 250 mg/l Mo6+ |
| Cantidad | 100/paq. |
| Requisitos de almacenamiento | 30 °C |
| Tipo | Tiras de prueba semicualitativas |