Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de tiras reactivas de formaldehído Quantofix™
Código de producto. 10238390 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Indicador de color:
De Beige a azul/violeta
Tamaño de la unidad:
0.30 KG
Código de producto. Indicador de color unitSize
10238390 De Beige a azul/violeta 0.30 KG
1 options
Código de producto. 10238390 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 91328
Permite la determinación rápida y sencilla de formaldehído en soluciones. Los kits de tiras reactivas de formaldehído Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
Allows for the quick and easy determination of formaldehyde in solutions. Macherey Nagel™ Quantofix™ Formaldehyde Test Strip Kits are semi-quantitative, come pre-calibrated and contain all necessary equipment and reagents.
  • Listos para su uso
  • Rápidos: proporcionan resultados fiables en un minuto
  • Controle con facilidad circuitos cerrados de refrigeración o calentamiento
  • Precisos: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
  • Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Indicador de color De Beige a azul/violeta
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Determinación de formaldehído
Graduaciones 0, 10, 20, 40, 60, 100, 200 mg/l
Cantidad 100/paq.
Requisitos de almacenamiento 30 °C
Tiempo de prueba 1 min
Tipo Tiras de prueba semicualitativas
compliance-icons
Nombre del producto
  • QUANTOFIX Formaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide solution