Learn More
Macherey-Nagel™ Kits de tiras reactivas de cloro Quantofix™
Código de producto. 10258390 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Indicador de color:
De blanco a rojo/violeta
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Indicador de color unitSize
10258390 De blanco a rojo/violeta 100 PCS
1 options
Código de producto. 10258390 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 91317
Edge
Permite la determinación rápida y sencilla de cloro en soluciones. Los kits de tiras reactivas de cloro Macherey Nagel™ Quantofix™ son semicuantitativos, se suministran precalibrados y contienen todo el equipo y los reactivos necesarios.
  • Listos para su uso
  • Rápidos: proporcionan resultados fiables en un minuto
  • Precisas: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
  • Vida útil: 2,5 años, almacenar por debajo de 3
Especificaciones
Indicador de color De blanco a rojo/violeta
Formato Tira
Para utilizar con (aplicación) Determinación de cloro
Graduaciones 0, 1, 3, 10, 30, 100 mg/l Cl2
Cantidad 100/paq.
Requisitos de almacenamiento 30 °C
Tiempo de prueba 1 min
Tipo Tiras de prueba semicualitativas
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • QUANTOFIX Chlorine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine, potassiumcyanide