Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™
Código de producto. 16824863 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas/kit
Tamaño de la unidad:
100 tests
16824863 100 pruebas/kit 100 tests
1 options
Código de producto. 16824863 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4715222
Soluciones fiables para pruebas agrícolas
Usar código promocional 28024
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Control de calidad para cumplir con la USP capítulo 60
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad. Es la cepa recomendada para soportar las pruebas de control de calidad de productos no estériles descritas en el capítulo 60 de la Farmacopea de los EE.UU.
No se requieren diluciones en serie.
  • Administra < 100 unidades formadoras de colonias (CFU) en un solo inóculo de 0,1 ml
  • 10 pruebas/vial reconstituido; 100 pruebas/kit
  • Listo para la rehidratación
  • Para su uso en procedimientos de control de calidad
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® ATCC™ BAA-247™
Descripción Burkholderia multivorans ATCC™ BAA-247™
Formato Quanti-Cult Plus™
Tipo de producto Bactidisk
Clase de organismo diana Bacilos gramnegativos
Tipo de prueba Control de calidad cuantitativo
Para utilizar con (aplicación) Sector farmacéutico
Tipo de empaquetado 100 pruebas/kit
Cantidad 100 pruebas/kit
Designaciones de cepas LMG 13010, CCUG 34080, CIP 105495, DSM 13243, NCTC 13007
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.