Learn More
Invitrogen™ Complemento de cualificación para el sistema de obtención de imágenes FL1000
Código de producto. 15746335
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. unitSize
15746335 cada uno
1 options
Código de producto. 15746335 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ZGQUSCIBRIGHTFL
Diseñado para ayudar a equilibrar los requisitos comerciales y de laboratorio y ayudar a cumplir con los estándares globales, las regulaciones específicas de cada país y otros requisitos del sitio de laboratorio.
  • Verifique el rendimiento del instrumento y minimice el tiempo de inactividad con los servicios IQ/OQ (cualificación de la instalación y cualificación del funcionamiento)
  • Completo con documentación lista para la auditoría, ingenieros experimentados y formados en la fábrica llevarán a cabo los servicios de IQ/OQ
  • Los servicios de calificación ayudan a garantizar que los instrumentos estén instalados y funcionando de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
  • Ayuda a pasar a la producción más rápido
  • IQ/OQ recomendado: en la instalación, después de un turno
  • OQ recomendada: después del mantenimiento planificado, después de una reparación importante, después de adiciones, cambios o actualizaciones en el sistema, para un requisito programado del centro de OQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) iBright Sistema de imágenes FL1000
Tipo de producto Complemento de cualificación
Para utilizar con (aplicación) Garantía para instrumentación de técnica Western blot
Incluye Documentación lista para auditoría, verificación de pedidos y sistemas, verificación de documentación, verificación de instalación, verificación de software, verificación de funcionamiento de hardware, verificación de componentes, verificación de cobertura de servicios, verificación de capacitación del cliente