Learn More
QSOX1/Quiescin Q6 Antibody, Biotin, R&D Systems™
Código de producto. 18608101 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18608101 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18608101 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281797B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
QSOX1/Quiescin Q6 Polyclonal antibody specifically detects QSOX1/Quiescin Q6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno QSOX1/Quiescin Q6
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen EC 1.8.3.2, FLJ34858, hQSOX, Q6, QSCN6, Quiescin Q6, quiescin Q6 sulfhydryl oxidase 1, sulfhydryl oxidase 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno QSOX1 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the center of human QSOX1. The immunogen is located within amino acids 360 - 410 of QSOX1. Amino Acid Squence: FKTALDDRKEGAVLAKK
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5768
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus