Learn More
Qorpak™ Tarros de poliestireno transparente con tapa
Product Code. 15279119 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
Tamaño del tapón:
53-400 mm
Envase:
Paquete práctico
Cantidad:
48/caja
Unit Size:
paquete de 48
Product Code. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Envase Cantidad Unit Size
15279119 60 ml 53-400 mm Paquete práctico 48/caja paquete de 48
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15279119 Supplier Qorpak™ Supplier No. 6226320
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ideales para almacenar y recoger muestras y laboratorio suministros de laboratorio. Los tarros de poliestireno transparente Qorpak™ con tapa son resistentes a deslizamientos.
  • El cuello ancho y las paredes rectas facilitan la recuperación del contenido
  • Sellado preciso
  • Ofrece resistencia química a ácidos, alcoholes, álcalis, productos acuosos, cosméticos, aceites domésticos y disolventes
  • Las tapas suministradas están hechas de espuma de polietileno SturdeeSeal™ de polipropileno
Specifications
Capacidad 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,05 in
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y recogida de muestras e instrumentos de laboratorio
Incluye Tapón
Material Poliestireno
Envase Paquete práctico
Cantidad 48/caja
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Claridad Eliminar
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 46 mm
Altura (imperial) 1,81 in
Chemical Label Sin marcar
Revestimiento del tapón Espuma de polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53-400 mm
Diámetro (métrico) 52 mm
Tipo de tapón Tapón
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2 oz
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco de lados rectos