Learn More
QDPR Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals™
Código de producto. 30733932 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30733932 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30733932 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF8038E
Sheep Polyclonal Antibody
QDPR Polyclonal antibody specifically detects QDPR in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno QDPR
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dhpr, DHPR member 1, quinoid dihydropteridine reductaseFLJ42391
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human QDPR, Ala2-Phe244, Accession # P09417
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5860
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG