Learn More
Q-VD-OPh, MedChemExpress
Código de producto. 16493286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493286 25 mg 25 miligramos
16435088 10 mg 10 miligramos
16427807 5 mg 5 miligramos
16401239 1 mg 1 miligramo
16401327 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12305
MedChemExpress Q-VD-OPh is an irreversible pan-caspase inhibitor with potent antiapoptotic properties; inhibits caspase 7 with an IC50 of 48 nM and 25-400 nM for other caspases including caspase 1, 3, 8, 9, 10, and 12. Q-VD-OPh can inhibits HIV infection. Q-VD-OPh is able to cross the blood-brain barrier.
Q-VD-OPh is an irreversible pan-caspase inhibitor with potent antiapoptotic properties
Specifications
Nombre del producto químico o material Q-VD-OPh
CAS 1135695-98-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25F2N3O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo QVD-OPH Quinoline-Val-Asp-Difluorophenoxymethylketone
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (194.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@H](NC([C@@H](NC(C1=NC2=CC=CC=C2C=C1)=O)C(C)C)=O)C(COC3=C(F)C=CC=C3F)=O
Peso molecular (g/mol) 513.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.49
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death