Learn More
Cytiva Q Sepharose™ XL
Código de producto. 11520814 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 ml
Tamaño de la unidad:
300 ml
11520814 300 ml 300 ml
1 options
Código de producto. 11520814 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17507201
La matriz de base hidrófila garantiza niveles bajos de enlaces no específicos a niveles bajos de impurezas derivadas de células huésped en el grupo de elución
  • Medio Bioprocess
  • Intercambiador de aniones
  • Ligando: aminas cuaternarias
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Matriz: Agarosa entrecruzada al 6 % con extensores de superficie de dextrano
  • Capacidad iónica: Medio 0,18 a 0,26 mmol Cl-/ml
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 2 a 12
  • Para su uso en pasos de captura de biomoléculas de materias primas clarificadas
  • Disponible en frasco de 300 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 300 ml
Estabilidad Detergentes no iónicos, 1 M NaOH, 6 M guanidina clorhidrato
Para utilizar con (aplicación) Para pasos de captura de biomoléculas de soluciones clarificadas
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medios Q Sepharose XL
Caudal 300 a 500 cm/h.μ
Tamaño de partículas 45-165 μm
Capacidad iónica 0,18 a 0,26 mM Cl-/ml
Incluye Certificado de análisis
Tipo de intercambio iónico Intercambiador aniónico fuerte
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 % con extensores de superficie de dextrano
Intervalo de pH De 2 a 12
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Amina cuaternaria
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Q Sepharose XL, 300 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol