Learn More
Cytiva Medios de cromatografía de alto rendimiento Q Sepharose™
Código de producto. 11560804 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 ml
Tamaño de la unidad:
75 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11560804 75 ml 75 ML
1 options
Código de producto. 11560804 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 17101401
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para pasos de pulido e intermedios en procesamiento posterior
  • Compuesto de gránulos de agarosa entrecruzados con diámetro medio 34 μdm, modificado con grupos fuertes de intercambio de aniones cuaternarios (Q)
  • La naturaleza hidrofílica de la matriz base garantiza bajos niveles de unión no específica
  • Separación de alta resolución y alta capacidad con alta recuperación
  • Estabilidad química para una CIP/desinfección efectiva
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de paquetes a granel y formatos preempaquetados para facilitar el proceso de ampliación y desarrollo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 75 ml
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 8 M de urea, 6 M guanidina HCl, etanol al 70 %, 1 M de NaOH, 1 M ácido acético, isopropanol al 30 %, acetronitrilo al 30 %, SDS al 2 %
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de pulido y purificación intermedia
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Tipo de producto Medios de alto rendimiento Q Sepharose
Caudal 30 a 150 cm/Ho μ
Tamaño de partículas 24 a 44 μm
Altura del lecho (imperial) 3,93 in
Altura del lecho (métrico) 10 cm
Capacidad iónica 0,14 a 0,20 mM Cl-/ml
Tipo de intercambio iónico Intercambiador aniónico fuerte
Presión máxima < 3 bar
Matriz Agarosa entrecruzada al 6 %
Intervalo de pH De 1 a 14
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Amina cuaternaria
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Q sepharose high performance
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol