Learn More
PYZD-4409, MedChemExpress
Descripción
PYZD-4409 is a specific inhibitor of the ubiquitin-activating enzyme UBA1 with an IC50 of 20 μM (cell-free enzymatic assay). PYZD-4409 induces cell death in malignant cells and preferentially inhibits the clonogenic growth of primary acute myeloid leukemia cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PYZD-4409 |
| CAS | 423148-78-1 |
| Color | Light Brown to Black |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H7ClFN3O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 35 mg/mL (99.53 mM) |
| SMILES | FC1=CC=C(N2C(/C(C(N2)=O)=C\C3=CC=C([N+]([O-])=O)O3)=O)C=C1Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 351.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.67 |
| Mostrar más |