missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyruvate Dehydrogenase E1 beta subunit Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30510550 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30510550 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30510550 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338354AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Pyruvate Dehydrogenase E1 beta subunit Polyclonal antibody specifically detects Pyruvate Dehydrogenase E1 beta subunit in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pyruvate Dehydrogenase E1 beta subunit
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp564K0164, mitochondrial, pyruvate dehydrogenase (lipoamide) beta, pyruvate dehydrogenase, E1 beta polypeptide
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human Pyruvate Dehydrogenase E1 beta subunit (NP_000916.2).,, Sequence:, MAAVSGLVRRPLREVSGLLKRRFHWTAPAALQVTVRDAINQGMDEELERDEKVFLLGEEVAQYDGAYKVSRGLWKKYGDKRIIDTPISEMGFAGIAVGAAMAGLRPICEFMTFNFSMQAIDQVINSAAKTYYMSGGLQPVPIVFRGPNGASAGVAAQHSQCFAAWYGHCPGLKVVSPWNSEDAKGLIKSAIRDNNPVVVLENELMYGVPFEFPPEAQSKDFLIPIGKAKIERQGTHITVVSHSRPVGHCLEAAAVLSKEGVECEVINMRTIRPMDMETIEASVMKTNHLVTVEGGWPQFG
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5162
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.