missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridoxal Kinase/PDXK Antibody (OTI5H5), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18130957 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18130957 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18130957 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP273754PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Pyridoxal Kinase/PDXK Monoclonal specifically detects Pyridoxal Kinase/PDXK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Pyridoxal Kinase/PDXK
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H5
Conjugado PE
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C21orf124, C21orf97, chromosome 21 open reading frame 124, DKFZp566A071, EC 2.7.1.35, FLJ21324, FLJ37311, MGC15873, MGC31754, MGC52346, PKHchromosome 21 open reading frame 97, PNKhuman pyridoxal kinase, EC 2.7.1.3510FLJ31940, PRED79, pyridoxal (pyridoxine, vitamin B6) kinase, pyridoxal kinase, pyridoxamine kinase, Pyridoxine kinase, vitamin B6 kinase
Símbolos de los genes PDXK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Pyridoxal Kinase/PDXK (NP_03672) produced in HEK293 cell.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8566.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.