Learn More
Pyridone 6, MedChemExpress
Descripción
Pyridone 6 is a pan-JAK inhibitor, which potently inhibits the JAK kinase family, with IC50s of 1 nM for JAK2 and TYK2, 5 nM for JAK3, and 15 nM for JAK1, while displaying significantly weaker affinities (130 nM to >10 mM) for other protein tyrosine kinases.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridone 6 |
| CAS | 457081-03-7 |
| Color | Marrón |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H16FN3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (323.27 mM) |
| SMILES | FC1=CC2=C(C(NC=C3)=O)C3=C(N=C(C(C)(C)C)N4)C4=C2C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 309.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.34 |
| Mostrar más |