Learn More
Pies cuadrados de plástico Pyrex™
Código de producto. 11353574
Change view
Click to view available options
Descripción:
Para probeta de medición de 10 ml
Para probeta de medición de 100 ml
Para probeta de medición de 25 ml
Para probeta de medición de 250 ml
Para probeta de medición de 50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción unitSize
11353574 Para probeta de medición de 100 ml paquete de 10
11323574 Para probeta de medición de 10 ml paquete de 10
11333574 Para probeta de medición de 25 ml paquete de 10
11343574 Para probeta de medición de 50 ml paquete de 10
11363574 Para probeta de medición de 250 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11353574 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 4500/04M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para utilizar con probetas de vidrio.
  • Fabricadas con polietileno
  • Absorbe el impacto y reduce la rotura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Descripción Para probeta de medición de 100 ml
Cantidad 10 packs
Forma Redondo
Base Type Cuadrada
Tipo Probeta graduada