Learn More
Probeta Nessler MBL™
Código de producto. 12413601
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
Graduaciones:
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
12413601 100 ml 50 ml paquete de 2
11399633 50 ml 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12413601 Proveedor MBL International N.º de proveedor CRC322
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato seleccionado específicamente para evitar defectos de color o visibles. Las probetas Nessler MBL™se utilizan para análisis colorimétricos como en la escala de color APHA. El color de una sustancia de muestra se compara visualmente con una solución estándar.
Fabricado con vidrio de borosilicato seleccionado específicamente para evitar defectos de color o visibles. Las probetas Nessler MBL™se utilizan para análisis colorimétricos como en la escala de color APHA. El color de una sustancia de muestra se compara visualmente con una solución estándar.
  • Base de la probeta: plana ópticamente para garantizar la máxima claridad
  • Volumen de eyección nominal fijo: disponible en 50 y 100 ml
  • Graduaciones: solo marcadas a 50 y 100 ml
  • Unidades: se venden en pares combinados para hacer comparaciones uniformadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tolerancia ± 0,8 ml
Material Vidrio de borosilicato
Tipo base Plano
Forma Redondo
Diámetro exterior (métrico) 34 mm
Para utilizar con (aplicación) Comparación de colores de las muestras
Capacidad (métrico) 100 ml
Altura (métrico) 180 mm
Tipo de producto Probeta Nessler
Graduaciones 50 ml