Learn More
MBL™ Probeta Nessler MBL™
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato seleccionado específicamente para evitar defectos de color o visibles. Las probetas Nessler MBL™se utilizan para análisis colorimétricos como en la escala de color APHA. El color de una sustancia de muestra se compara visualmente con una solución estándar.
- Base de la probeta: plana ópticamente para garantizar la máxima claridad
- Volumen de eyección nominal fijo: disponible en 50 y 100 ml
- Graduaciones: solo marcadas a 50 y 100 ml
- Unidades: se venden en pares combinados para hacer comparaciones uniformadas
Especificaciones
Especificaciones
| Tolerancia | ±0,4 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo base | Plano |
| Forma | Redondo |
| Diámetro exterior (métrico) | 26 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Comparación de colores de las muestras |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Tipo de producto | Probeta Nessler |
| Graduaciones | 50 ml |