Learn More
Azlon™ Detergente de instrumental de laboratorio
Código de producto. 12549965
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
2 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12549965 5 L 2 PCS
1 options
Código de producto. 12549965 Proveedor Azlon™ N.º de proveedor 40023
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
No contiene lejías de cloro, fosfatos ni enzimas. Con un excelente rendimiento de limpieza, el detergente de instrumental de laboratorio Azlon™ es ideal para su uso con instrumental de vidrio de laboratorio, plástico, caucho, cerámica y acero inoxidable. Agente limpiador de precio económico no corrosivo, no irritante y con actividad de superficie totalmente biodegradable.
  • Excelente rendimiento de limpieza, ideal para su uso con instrumental de vidrio de laboratorio, plásticos, caucho, cerámica y acero inoxidable
  • Precio económico
  • Agente limpiador no corrosivo, no irritante y con actividad de superficie totalmente biodegradable
  • No contiene lejías de cloro, fosfatos ni enzimas
Especificaciones
Tipo de producto Detergente Lipsol
Formulario Líquido
pH 10,78 (a 20 °C)
Aspecto Transparente
Punto de ebullición 100 °C
Para utilizar con (aplicación) Ideal para el uso de instrumental de vidrio, plásticos, caucho, cerámica y acero inoxidable de laboratorio
Cantidad 2 paq.
Volumen (imperial) 169,07oz
Volumen (métrico) 5 L