Learn More
Pyrex™ Probeta graduada de vidrio Pyrex™ Clase A para trabajos de certificación
Description
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.Las probetas graduadas de vidrio Pyrex™ de clase A para trabajos de certificación se han probado individualmente y se suministran con certificado que muestra el volumen exacto contenido en los cinco puntos de la escala.
- Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas blancas, amplia gama de capacidades
- Clase A: certificado de conformidad con las normas alemanas de calibración, impreso con el símbolo de conformidad "H"
- Certificación de lote: Inscrita con número de serie individual para la trazabilidad según las normas nacionales
- Cumple con: ISO 4788
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Incluye | Certificado que indica el volumen exacto contenido en los 5 puntos de la escala |
| Báscula | Esmalte blanco |
| Graduaciones | 0,2 mL |
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Blanco |
| Forma | Redondo |
| Class | Clase A |
| Altura (imperial) | 5,51 in |
| Show More |