Learn More
Probeta graduada de vidrio Pyrex™ Clase A para trabajos de certificación
Código de producto. 11363554
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
25 mL
50 mL
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 mL
0,5 mL
1 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11363554 2000 mL 20 mL cada uno
13461859 1000 ml 10 ml paquete de 2
11353554 1000 ml 10 ml cada uno
11323554 100 ml 1 ml paquete de 2
11393544 10 mL 0,2 mL paquete de 2
11333554 250 ml 2 ml paquete de 2
11303554 25 mL 0,5 mL paquete de 2
11343554 500 ml 5 ml paquete de 2
11383544 5 ml 0,1 ml paquete de 2
11313554 50 mL 1 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11363554 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3201/18WC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. Las probetas graduadas de vidrio Pyrex™ clase A para trabajos de certificación se han probado individualmente y se suministran con certificado que muestra el volumen exacto contenido en los 5 puntos de la escala.
Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.Las probetas graduadas de vidrio Pyrex™ de clase A para trabajos de certificación se han probado individualmente y se suministran con certificado que muestra el volumen exacto contenido en los cinco puntos de la escala.
  • Características: base hexagonal resistente, marcas cerámicas blancas, amplia gama de capacidades
  • Clase A: certificado de conformidad con las normas alemanas de calibración, impreso con el símbolo de conformidad H
  • Certificación de lote: Inscrita con número de serie individual para la trazabilidad según las normas nacionales
  • Cumple con: ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Blanco
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Class A
Altura (imperial) 19,88 in
Altura (métrico) 505 mm
Tolerance Metric ±10 ml
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 2000 mL
Incluye Certificado que indica el volumen exacto contenido en los 5 puntos de la escala
Báscula Esmalte blanco
Graduaciones 20 mL