Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ con graduaciones blancas
Código de producto. 11393554
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11393554 25 ml 0,5 ml paquete de 2
11323564 1000 ml 10 ml paquete de 2
11313564 100 ml 1 ml 2 PCS
11383554 10 ml 0,2 ml paquete de 2
11333564 2000 ml 20 ml cada uno
10365380 250 ml 2 ml 2 PCS
10203640 500 ml 5 ml paquete de 2
11303564 50 ml 1 ml 2 PCS
15557700 5 ml 0,1 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11393554 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3200/06MP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas para tolerancias de clase B. Las probetas de vidrio Pyrex con graduaciones en blanco cuentan con un sólido pie hexagonal.
  • Cumple con ISO 4788.
  • Fabricada para tolerancias de clase B
  • Pie hexagonal estable
  • Graduaciones de esmalte blanco que permanecen visibles cuando se utilizan soluciones oscuras
  • Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Blanco
Forma Redondo
Tipo Probeta graduada
Tolerancia ± 0,5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 25 ml
Altura (métrico) 170 mm
Báscula Esmalte blanco
Graduaciones 0,5 ml