Learn More
Pyrex™ Probeta de vidrio Pyrex™ con graduaciones blancas
Descripción
- Cumple con ISO 4788.
- Fabricada para tolerancias de clase B
- Pie hexagonal estable
- Graduaciones de esmalte blanco que permanecen visibles cuando se utilizan soluciones oscuras
- Fabricada con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tolerancia | ±2 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Altura (métrico) | 335 mm |
| Báscula | Esmalte blanco |
| Graduaciones | 2 ml |
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Blanco |
| Mostrar más |