Learn More
Probetas de vidrio de borosilicato Pyrex™ de forma achaparrada
Código de producto. 12622042
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
12622042 500 ml 10 ml 2 PCS
12632042 1000 ml 20 ml paquete de 2
12602042 100 ml 2 ml paquete de 2
12612042 250 ml 5 ml 2 PCS
12682032 25 ml 1 ml paquete de 2
12692032 50 ml 1 ml paquete de 2
12672032 10 ml 1 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12622042 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3285500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.30€
    129.95€ / paquete de 2
    Ahorro 23.35€
    15% Descuento
En stock
Impresas con graduaciones en esmalte azul para mejorar la visibilidad. Las probetas achaparradas de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para su uso en campanas extractoras y espacios restringidos. El vidrio de borosilicato ofrece una resistenc
  • La base hexagonal y la forma achaparrada proporcionan estabilidad
  • La construcción resistente aumenta la resistencia mecánica y reduce el riesgo de rotura (reduce los costes y mejora la seguridad del usuario)
  • El borde muy granulado y la boquilla permiten una dispensación limpia y sencilla
  • Clase B
  • Cumple con ISO 4788.
Especificaciones
Tolerancia ±5 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 500 ml
Para utilizar con (aplicación) Espacios reducidos
Altura (métrico) 254 mm
Báscula Esmalte azul
Graduaciones 10 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo de producto Probeta graduada