Learn More
Pyrex™ Probeta de vidrio Pyrex™ con tapón de polietileno y pie extraíble
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores. La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polietileno y pie extraíble es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
- Probeta de vidrio borosilicatado: Graduaciones de esmalte blanco para una visibilidad óptima
- Pie de polietileno extraíble hexagonal: Absorbe los impactos, reduce el riesgo de rotura y proporciona estabilidad
- Intercambiable: tapón de polietileno
- Clase B
- Cumple con : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Partes de repuesto: disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tolerancia | ±2 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Altura (métrico) | 320 mm |
| Incluye | Tapón, base desmontable |
| Báscula | Esmalte blanco |
| Número de tapón | 29/32 |
| Material del tope | Polietileno |
| Mostrar más |