Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ con tapón de polietileno y pie extraíble
Código de producto. 11303574
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
Graduaciones:
0.5 ml
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11303574 50 ml 1 ml paquete de 2
10243790 100 ml 1 ml 2 PCS
11393564 25 ml 0.5 ml paquete de 2
11313574 250 ml 2 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11303574 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3215/08P
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores. La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polietileno y pie extraíble es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores. La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón de polietileno y pie extraíble es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
  • Probeta de vidrio borosilicatado: Graduaciones de esmalte blanco para una visibilidad óptima
  • Pie de polietileno extraíble hexagonal: Absorbe los impactos, reduce el riesgo de rotura y proporciona estabilidad
  • Intercambiable: tapón de polietileno
  • Clase B
  • Cumple con : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Partes de repuesto: disponibles por separado
Especificaciones
Tolerancia ±1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 50 ml
Altura (métrico) 195 mm
Incluye Tapón, base desmontable
Báscula Esmalte blanco
Número de tapón 19/26
Material del tope Polietileno
Graduaciones 1 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Blanco
Forma Redondo
Tipo de producto Probeta graduada