Learn More
Pyrex™ Probeta de vidrio Pyrex™ con tapón de polietileno
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores.La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con pie de polietileno es un dispositivo excelente para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
- Probeta de vidrio borosilicatado: Graduaciones de esmalte blanco para una visibilidad óptima
- Base hexagonal: mejora la estabilidad
- Intercambiable: tapón de polietileno
- Clase B
- Cumple con: ISO 4788
Especificaciones
Especificaciones
| Tolerancia | ±5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Altura (métrico) | 403 mm |
| Incluye | Tapón de polietileno |
| Báscula | Esmalte blanco |
| Número de tapón | 34/35 |
| Material del tope | Polietileno |
| Mostrar más |