Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ con tapón de polietileno
Código de producto. 11373604
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11373604 100 ml 1 ml paquete de 2
11363604 50 ml 1 ml paquete de 2
15567700 10 ml 0,2 ml paquete de 10
15577700 25 ml 0,5 ml paquete de 10
15587700 250 ml 2 ml paquete de 10
15597700 500 ml 5 ml paquete de 10
15507710 1000 ml 10 ml paquete de 10
15517710 2000 ml 20 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11373604 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3211/10MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.48€
    53.18€ / paquete de 2
    Ahorro 9.30€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con Pyrex™ vidrio borosilicato y polietileno para resistencia, estabilidad y superior resistencia química. Pyrex™ El cilindro de vidrio borosilicato con tapón de polietileno es un dispositivo excelente para medir y mezclar líquidos en laboratorio.
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores.La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con pie de polietileno es un dispositivo excelente para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
  • Probeta de vidrio borosilicatado: Graduaciones de esmalte blanco para una visibilidad óptima
  • Base hexagonal: mejora la estabilidad
  • Intercambiable: tapón de polietileno
  • Clase B
  • Cumple con: ISO 4788
Especificaciones
Tolerancia ±1 ml
Material Vidrio de borosilicato
Certificaciones/conformidad BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 100 ml
Altura (métrico) 291 mm
Incluye Tapón de polietileno
Báscula Esmalte blanco
Número de tapón 24/29
Material del tope Polietileno
Graduaciones 1 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Blanco
Forma Redondo
Tipo de producto Probeta graduada