Learn More
Corning™ CoolRack™ XT CFT24, contiene 24 crioviales o FACS tubos
Descripción
Corning CoolRack Los módulos de tubos termoconductores eliminan la variabilidad que se origina en los tubos colocados directamente en hielo, hielo seco, baños de alcohol, baños de agua y otras fuentes de temperatura. Coloque el CoolRack módulo directamente sobre una fuente de temperatura entre -°196 C a > °100 C y se adaptará rápidamente a esa temperatura.
- Asegúrese de °que haya una uniformidad de temperatura de +/- 0,1 C en todos los tubos al enfriar, congelar rápidamente, calentar o descongelar.
- Todo CoolRack Los módulos pueden esterilizarse en autoclave, a altas temperaturas o descontaminarse con lejía, alcohol u otros desinfectantes o detergentes de laboratorio.
- Las aplicaciones sugeridas incluyen reactivos de refrigeración, como enzimas de restricción, dNTPs y anticuerpos, congelación instantánea de tejidos con hielo seco sin alcohol hielo, clasificación de muestras de virus y bacterias y criotubos de sobremesa en nitrógeno líquido.
- Compatible con SBS
- Pozos de agarre para abrir y cerrar viales con una sola mano
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 24 viales criogénicos o tubos FACS |
| Tipo | Módulos de tubo CFT |