Learn More
Pyrex™ Probeta de vidrio Pyrex™ clase A con tapón de polietileno para trabajos de certificación
Código de producto. 15787947
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15787947 100 ml paquete de 2
15707957 250 ml paquete de 2
15727947 10 ml paquete de 2
15727957 500 ml paquete de 2
15747947 25 ml paquete de 2
15747957 1000 ml paquete de 2
15767947 50 ml paquete de 2
15767957 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15787947 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 3212/10WC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.80€
    120.80€ / paquete de 2
    Ahorro 22.00€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos con vidrio hexagonal.
  • Cumple con ISO 4788.
  • Calibrado para tolerancias de Clase B
  • Probado individualmente y suministrado con certificado que indica el volumen exacto contenido en los 5 puntos de la escala
  • Conformidad con certificación «H»
  • Impreso con el número de serie individual para la certificación de lote
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a productos químicos con vidrio hexagonal
  • Graduaciones en esmalte blanco para mejorar la visibilidad con soluciones de colores oscuros
  • Se suministra con tapón de polietileno
Especificaciones
Material Vidrio
Certificaciones/conformidad ISO 4788
Clase Clase A
Capacidad (métrico) 100 ml
Altura (métrico) 291 mm
Incluye Tapón de polietileno
Número de tapón 24/29
Material del tope Polietileno
Tipo base Hexagonal
Tipo de producto Probeta graduada