Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ clase A con tapón de polietileno para trabajos de certificación
Descripción
- Cumple con ISO 4788.
- Calibrado para tolerancias de Clase B
- Probado individualmente y suministrado con certificado que indica el volumen exacto contenido en los 5 puntos de la escala
- Conformidad con certificación «H»
- Impreso con el número de serie individual para la certificación de lote
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a productos químicos con vidrio hexagonal
- Graduaciones en esmalte blanco para mejorar la visibilidad con soluciones de colores oscuros
- Se suministra con tapón de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Clase | A |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Altura (métrico) | 367 mm |
| Incluye | Tapón de polietileno |
| Número de tapón | 29/32 |
| Material del tope | Polietileno |