Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ clase A con tapón de polietileno
Código de producto. 15777947
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15777947 100 ml paquete de 2
15333534 10 ml paquete de 2
15717957 500 ml paquete de 10
15737947 25 ml paquete de 10
15737957 1000 ml paquete de 10
15757947 50 ml paquete de 2
15757957 2000 ml cada uno
15797947 250 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15777947 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3212/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.88€
    60.39€ / paquete de 2
    Ahorro 10.49€
    14% Descuento
En stock
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos.
  • Cumple con ISO 4788.
  • Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a los productos químicos
  • Graduaciones en esmalte blanco para mejorar la visibilidad con soluciones de colores oscuros
  • Se suministra con tapón de polietileno
  • Sólido pie de vidrio hexagonal
Especificaciones
Material Vidrio
Certificaciones/conformidad ISO 4788
Clase Clase A
Capacidad (métrico) 100 ml
Altura (métrico) 291 mm
Incluye Tapón de polietileno
Número de tapón 24/29
Material del tope Polietileno
Tipo base Hexagonal
Tipo de producto Probeta graduada