Learn More
Probeta de vidrio Pyrex™ clase A con tapón de polietileno
Descripción
- Cumple con ISO 4788.
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a los productos químicos
- Graduaciones en esmalte blanco para mejorar la visibilidad con soluciones de colores oscuros
- Se suministra con tapón de polietileno
- Sólido pie de vidrio hexagonal
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Tipo | Probeta graduada |
| Material | Vidrio |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4788 |
| Clase | A |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Altura (métrico) | 159 mm |
| Incluye | Tapón de polietileno |
| Número de tapón | 10/19 |
| Material del tope | Polietileno |