Learn More
Matraz Kjeldahl con cuello plano de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 11313624
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
300 ml
500 ml
800 ml
Diámetro exterior (métrico):
101 mm
115 mm
81 mm
Perilla: 58 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) unitSize
11313624 800 ml 115 mm paquete de 10
11303624 500 ml 101 mm paquete de 10
11383614 100 ml Perilla: 58 mm paquete de 10
15547680 300 ml 81 mm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11313624 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1200/16M
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para la determinación de nitrógeno
  • Soporta altas temperaturas
  • Resistente a la corrosión química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 34 mm
Capacidad (métrico) 800 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 350 mm
Estilo de cuello Plano
Diámetro exterior (métrico) 115 mm