Learn More
Pyrex™ Probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ con pie de polietileno
Descripción
Fabricada con vidrio de borosilicato Pyrex™ y polietileno para ofrecer una resistencia, estabilidad y resistencia química superiores.La probeta de vidrio de borosilicato Pyrex™ y pie de polietileno es un excelente dispositivo para medir y mezclar líquidos en un laboratorio.
- Probeta de vidrio borosilicatado: Graduaciones de esmalte blanco para una visibilidad óptima
- Pie de polietileno: Absorbe el impacto y reduce el riesgo de roturas
- Clase B
- Cumple con: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Pies de repuesto: disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Tolerancia | ±2 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | BS 604, DIN 12680, ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Altura (métrico) | 320 mm |
| Incluye | Pie de polietileno |
| Báscula | Esmalte blanco |
| Graduaciones | 2 ml |
| Tipo base | Hexagonal |
| Mostrar más |