Learn More
PYGL Antibody, Alexa Fluor™ 700, R&D Systems™
Código de producto. 18057018 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18057018 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18057018 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297708AF700
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
PYGL Polyclonal specifically detects PYGL in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PYGL
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen EC 2.4.1.1, glycogen phosphorylase, liver form, GSD6, phosphorylase, glycogen, liver, phosphorylase, glycogen; liver
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human PYGL fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5836
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus