missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PXMP2 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30601124 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30601124 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30601124 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346842MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PXMP2 Polyclonal antibody specifically detects PXMP2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PXMP2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ54922, peroxisomal membrane protein 2, peroxisomal membrane protein 2 (22kD), peroxisomal membrane protein 2, 22kDa, PMP2222 kDa peroxisomal membrane protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno peroxisomal membrane protein 2, 22kDa. (Uniprot# Q9NR77)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5827
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.